Buffer solutions, ready to use
7,00, ±0,02, Fosfaat, kleurloos, Plastic bottle, 1 L
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Buffer solutions, ready to use
Catalogus # ACRO383850010
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
- Traceable to NIST
- Clear colourless solutions
Documents
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle
- pH buffer soort:Fosfaat
- VPE:1 L
- Kleur:kleurloos
- pH-nauwkeurigheid:±0,02
- pH-waarde:7,00
- Cat. No.:ACRO383850010
- Dichtheid:1
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.