Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions, ready to use
Buffer solutions, ready to use
4,00, ±0,02, Ftalaat, kleurloos, Plastic bottle, 500 mL
Catalogus # ACRO383835000
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Buffer solutions, ready to use
Catalogus # ACRO383835000
CAS-nummer:  
Buffer solutions, ready to use
4,00, ±0,02, Ftalaat, kleurloos, Plastic bottle, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
38,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
  • Traceable to NIST
  • Clear colourless solutions
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • pH buffer soort:
    Ftalaat
  • VPE:
    500 mL
  • Kleur:
    kleurloos
  • pH-nauwkeurigheid:
    ±0,02
  • pH-waarde:
    4,00