Xyleen, extra pure
Glass bottle, 2,5 L
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Dimethylbenzene
- CAS Number:1330-20-7
- Formula:C₆H₄(CH₃)₂
- MDL Number:MFCD00077264
- Molecular Weight:106.17 g/mol
- Merck Index:13,10136
- Boiling Pt:136…140 °C (760 mmHg)
- Melting Pt:–34 °C
- Density:0,865 g/cm³
- Flash Pt:23 °C
- Storage Temperature:Kamertemperatuur
- EINECS:215-535-7
- UN:1307
- ADR:3,III
Documents
Specifications
Specification Test Results
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.05 %
- GC:≥98.0 % (mixed isomers)
- Residue after evaporation:≤0.001 %
- Substance darkened by H2SO4:Passes test
Specifications
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:2,5 L
Specifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



