Xyleen, extra pure
Glass bottle, 1 L
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Xyleen, extra pure
Catalogus # 390790010.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 1330-20-7
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Dimethylbenzene
- CAS-nummer:1330-20-7
- Formule:C₆H₄(CH₃)₂
- MDL-nummer:MFCD00077264
- Molecular Weight:106.17 g/mol
- Merck index:13,10136
- Kokend Pt:136…140 °C (760 mmHg)
- Smelten Pt:–34 °C
- Dichtheid:0,865 g/cm³
- Flits Pt:23 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:215-535-7
- UN:1307
- ADR:3,III
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.05 %
- GC:≥98.0 % (mixed isomers)
- Residue after evaporation:≤0.001 %
- Substance darkened by H2SO4:Passes test
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:1 L



