Orders LinkContactUsLinkComponent
Methyleenchloride 99.5% stabilised for analysis
Glass bottle, 2,5 L
Catalogus # ACRO390700025
Gezondheid
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Methyleenchloride 99.5% stabilised for analysis
Catalogus # ACRO390700025
CAS-nummer:  75-09-2
Methyleenchloride 99.5% stabilised for analysis
Methyleenchloride 99.5% stabilised for analysis
Glass bottle, 2,5 L
CAS-nummer:  75-09-2
Price
95,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synoniemen:  Methylene chloride, DCM
  • CAS-nummer:75-09-2
  • Formule:CH₂Cl₂
  • MDL-nummer:MFCD00000881
  • Molecular Weight:84.93 g/mol
  • Merck index:12,06140
  • Kokend Pt:39…40 °C (760 mmHg)
  • Smelten Pt:–97 °C
  • Dichtheid:1,325 g/cm³
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-838-9
  • ADR:6.1,III
  •  :Stabilised with ethanol
  • UN:1593
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Water:
    ≤0.02 % (K.F.)
  • GC:
    ≥99.4 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.0005 %
  • Acidity:
    ≤0.0005 meq/g
  • Free chlorine:
    ≤0.00003 % (as Cl)
  • Aluminium (Al):
    ≤0.5 ppm
  • Barium (Ba):
    ≤0.1 ppm
  • Cadmium (Cd):
    ≤0.05 ppm
  • Calcium (Ca):
    ≤0.5 ppm
  • Chromium (Cr):
    ≤0.02 ppm
  • Cobalt (Co):
    ≤0.02 ppm
  • Copper (Cu):
    ≤0.02 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤0.1 ppm
  • Lead (Pb):
    ≤0.1 ppm
  • Magnesium (Mg):
    ≤0.1 ppm
  • Manganese (Mn):
    ≤0.02 ppm
  • Nickel (Ni):
    ≤0.02 ppm
  • Tin (Sn):
    ≤0.1 ppm
  • Zinc (Zn):
    ≤0.1 ppm
  • Aldehyde (HCHO):
    ≤0.0005 %
  • Ethanol:
    ≤0.3 % (GC)
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    2,5 L
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.