Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(+)-Malic acid 98%

D-(+)-Malic acid 98%

Glass bottle for solids, 1 g
Catalogus # ACRO153500010
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
D-(+)-Malic acid 98%
Catalogus # ACRO153500010
CAS-nummer:  636-61-3
D-(+)-Malic acid 98%
D-(+)-Malic acid 98%

Glass bottle for solids, 1 g

CAS-nummer:  636-61-3
Price
25,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  (R)-(+)-Hydroxysuccinic acid, D(+)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (R)-(+)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, D(+)-Malic acid, D(+)-Hydroxysuccinic acid, (R)-2-Hydroxysuccinic acid
  • CAS-nummer:636-61-3
  • Formule:C₄H₆O₅
  • MDL-nummer:MFCD00004245
  • Molecular Weight:134.09 g/mol
  • Merck index:13,05307
  • Kokend Pt:322 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:99…104 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:211-262-2

Documents

Specificaties

Specificatie testresultaten

  • Appearance:
    White Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    99 to 104 °C
  • Water:
    ≤1 % (K.F.)
  • Sulfated ash:
    ≤0.1 %
  • HPLC:
    ≤1 % Fumaric acid
  • Specific optical rotation:
    +1.8° to +2.6° (20 °C, 589 nm) (c=3, Water)
  • Titration with NaOH:
    ≥97.5 %

Specificaties

  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1 g

Specificaties

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.