Orders LinkContactUsLinkComponent
Methyleenchloride 99+% stabilised, extra pure
Plastic bottle, 5 L
Catalogus # ACRO124050050
Gezondheid
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Methyleenchloride 99+% stabilised, extra pure
Catalogus # ACRO124050050
CAS-nummer:  75-09-2
Methyleenchloride 99+% stabilised, extra pure
Methyleenchloride 99+% stabilised, extra pure
Plastic bottle, 5 L
CAS-nummer:  75-09-2
Price
162,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synoniemen:  Methylene chloride, DCM
  • CAS-nummer:75-09-2
  • Formule:CH₂Cl₂
  • MDL-nummer:MFCD00000881
  • Molecular Weight:84.93 g/mol
  • Merck index:12,06140
  • Kokend Pt:39,8 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–97 °C
  • Dichtheid:1,325 g/cm³
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-838-9
  • ADR:6.1,III
  •  :Stabilised with ethanol
  • UN:1593
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Water:
    ≤0.1 % (K.F.)
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Stabilizer:
    Approx. 0.2 % Ethanol
  • Residue after evaporation:
    ≤0.05 %
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    5 L