Orders LinkContactUsLinkComponent
Contact plates
Contact plates
Sabouraud glucose Chloramphenicol agar, BP/EP/JP/USP, 10
Catalogus # OXOIPO5094C
Contact plates
Catalogus # OXOIPO5094C
CAS-nummer:  
Contact plates
Sabouraud glucose Chloramphenicol agar, BP/EP/JP/USP, 10
CAS-nummer:  
Price
27,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    10
  • Standaard:
    BP/EP/JP/USP
  • Omschrijving:
    Sabouraud glucose Chloramphenicol agar
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.