Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Bestelling invoeren
inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Uw account
Cart
Belgium
Order Entry
Order Status
Uw account
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Home
Media voor microbiologie
Contactplaten voor microbiologie
Contact plates
Contact plates
Print
Contact plates
Malt extract agar, 10
Catalogus # OXOIPO5079C
Leverancier:
THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Contact plates
Catalogus # OXOIPO5079C
Leverancier:
THERMO FISHER DIAGNOSTICS
CAS-nummer:
Expand image
Return to Top
Contact plates
Malt extract agar, 10
Specificaties
Add to cart
Ga naar:
Specificaties
CAS-nummer:
Price
24,30 €
Log in
voor beschikbaarheid
Unit of Measure
1 * 10 ST
-
+
Add to cart
Productfamilie Opties Beschikbaar
Return Policy
Product Details & Documents
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer
Datasheet
OXOIPO5094C_TDS_EN
Specificaties
Specificaties
VPE:
10
Omschrijving:
Malt extract agar
Specificaties