Orders LinkContactUsLinkComponent
Concentrator
Concentrator
Concentrator, poeder, voor gebruik met Tube-O-DIALYZER™, 150 g
Catalogus # 786-144
Leverancier:   G-Biosciences
Concentrator
Catalogus # 786-144
Leverancier:  G-Biosciences
CAS-nummer:  
Concentrator
Concentrator, poeder, voor gebruik met Tube-O-DIALYZER™, 150 g
CAS-nummer:  
Price
155,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 150 g
Product Details & Documents
The concentrator is a high molecular weight polymer which will not migrate across the dialysis membrane. The concentrator is placed against the dialysis membrane of the Tube-O-DIALYZER™, where it rapidly absorbs water from the sample and reduces the sample volume. The concentrator can be used with dialysis bags and other dialysis devices.
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    150 g
  • Omschrijving:
    Concentrator, poeder, voor gebruik met Tube-O-DIALYZER™