G-Biosciences Hybridization Buffer (Hybridization Denaturing Solution)
Hybridization denaturing solution (1,5 M NaCl, 0,5 N NaOH), 1 L
Catalogus # R015
Leverancier: G-Biosciences
G-Biosciences Hybridization Buffer (Hybridization Denaturing Solution)
Catalogus # R015
Leverancier: G-Biosciences
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Ready-to-Use: Convenient, time-saving formulation ideal for consistent experimental reproducibility.
1.5 M sodium chloride
- 0.5 M sodium hydroxide
A high-pH reagent used to denature double-stranded nucleic acids into single strands, preparing DNA or RNA for hybridization. Ready-to-use: Convenient, time-saving formulation ideal for consistent experimental reproducibility.
Specificaties
Specificaties
- VPE:1 L
- Omschrijving:Hybridization denaturing solution (1,5 M NaCl, 0,5 N NaOH)
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.