Drums with screw cap
25 L, 44 mm, 435 mm
Leverancier: DELTALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Drums, made of HDPE, provided with screw cap with grip. Can be used for the transport of hazardous, toxic and noxious products.
- Stackable, with security cap
- Good chemical resistance
- Four flat sides for sticking information labels
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Ø opening:44 mm
- Capaciteit:25 L
- Hoogte:435 mm
- Seq:03
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.