J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Colour Coded, Concentrate
DILUT-IT™ concentrate, 7,00, ±0,02, Fosfaat, groen, 1
Leverancier: Avantor
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Colour Coded, Concentrate
Catalogus # 4861.
Leverancier: Avantor
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
- Traceable to NIST
Documents
Specificaties
Specificaties
- pH buffer soort:Fosfaat
- VPE:1
- Kleur:groen
- Omschrijving:DILUT-IT™ concentrate
- pH-nauwkeurigheid:±0,02
- pH-waarde:7,00