Orders LinkContactUsLinkComponent
Xyleen, J.T.Baker®
25 L
Catalogus # 3410.9025
Ontvlambaar
Irriterend
Leverancier:   Avantor
Xyleen, J.T.Baker®
Catalogus # 3410.9025
Leverancier:  Avantor
CAS-nummer:  1330-20-7
Xyleen, J.T.Baker®
Xyleen, J.T.Baker®
25 L
CAS-nummer:  1330-20-7
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 L
Product Details & Documents
Synoniemen:  Dimethylbenzene
  • CAS-nummer:1330-20-7
  • Formule:C₆H₄(CH₃)₂
  • MDL-nummer:MFCD00077264
  • Molecular Weight:106.17 g/mol
  • Merck index:13,10136
  • Kokend Pt:140 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–34 °C
  • Dichtheid:0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:25 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:215-535-7
  • UN:1307
  • ADR:3,III
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Benzene:
    max. 0.02 %
  • Color (APHA):
    max. 20
  • Density (g/ml) at 20°C:
    0.862 - 0.872
Specificaties
  • VPE:
    25 L