Xyleen, J.T.Baker®
Plastic bottle, 2,5 L
Leverancier: Avantor
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Dimethylbenzene
- CAS-nummer:1330-20-7
- Formule:C₆H₄(CH₃)₂
- MDL-nummer:MFCD00077264
- Molecular Weight:106.17 g/mol
- Merck index:13,10136
- Kokend Pt:140 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:–34 °C
- Dichtheid:0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:25 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:215-535-7
- UN:1307
- ADR:3,III
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Benzene:max. 0.02 %
- Color (APHA):max. 20
- Density (g/ml) at 20°C:0.862 - 0.872
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:2,5 L
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



