Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Bestelling invoeren
inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Uw account
Cart
Belgium
Order Entry
Order Status
Uw account
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Home
Dozen
Dozen voor cryobuisjes
Accessories for Cryo Boxes
Print
Accessories for Cryo Boxes
Dividers, PP, natural, length 121 mm, height 27 mm
Catalogus # 211-0349
Leverancier:
GLW
Accessories for Cryo Boxes
Catalogus # 211-0349
Leverancier:
GLW
10+
Return to Top
Accessories for Cryo Boxes
Dividers, PP, natural, length 121 mm, height 27 mm
Specificaties
Ga naar:
Specificaties
Price
0,43 €
Log in
voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
-
+
Productfamilie Opties Beschikbaar
Return Policy
Product Details & Documents
GLWAZ25_TDS_EN
Specificaties
Omschrijving:
Dividers, PP, natural, length 121 mm, height 27 mm
Seq:
6
Cryodozen B72
#: 211-0507
Leverancier: GLW