Orders LinkContactUsLinkComponent
Flessendragers
Flessendragers
Flessendragers, rood, Maximaal 6 flessen, 95 mm
Catalogus # KART395
Leverancier:   KARTELL
Flessendragers
Catalogus # KART395
Leverancier:  KARTELL
Flessendragers
Flessendragers
Flessendragers, rood, Maximaal 6 flessen, 95 mm
Price
113,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PP, coloured.
  • Ergonomic design of the handle
  • Can be easily stacked
  • Very good chemical and temperature resistance
Designed to carry 6 and 4 bottles, with maximum diameter up to 90 mm and 110 mm respectively.
Specificaties
  • Voor:
    Maximaal 6 flessen
  • Kleur:
    rood
  • Omschrijving:
    Flessendragers
  • Max. Ø recipiënt:
    95 mm