Low TOC Cleaning Validation Swabs, Alpha®
Wattenstaafje met een plat kopblad en een easy-grip handgreep, TX714K, PP/PE, 128 mm
Leverancier: Texwipe
Ga naar:
Product Details & Documents
Low TOC swabs are made from 100% polyester knit materials, which are further cleaned for use in Total Organic Carbon (TOC) analysis.
Ze zijn geschikt voor oppervlakte staalnames voor de validatieprotocollen en precisie reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen of kleine ruimtes.
Caution: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.
Documents
Specificaties
- Omschrijving:Wattenstaafje met een plat kopblad en een easy-grip handgreep, TX714K
- Lengte:128 mm
- Seq:2
- Staafje/Kop:PP/PE
- Breedte kop:13 mm
- Cat. No.:115-1894
- Breedte handgreep:5 mm
- Lengte handgreep:102 mm
- Model:TX714K
- Lengte kop:26 mm