Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxes
natuur, 133×133×52 mm
Catalogus # RATI5220010
Leverancier:   RATIOLAB
Cryoboxes
Catalogus # RATI5220010
Leverancier:  RATIOLAB
Cryoboxes
Cryoboxes
natuur, 133×133×52 mm
Price
34,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Cryoboxes are made of polypropylene in natural or other colors. They can be used with sample vessels of differing diameters by removing the grid inserts.
  • Robust hinge with safe snap-on lid
  • Stackable for safe transport
  • Drain bores at the bottom for dew liquids
These cryoboxes are particularly practical and flexible due to their removable inserts. Cleaning of the boxes and the inserts is much simpler than cryoboxes with permanently fitted inserts.
Specificaties
  • Uitw. b×d×h:
    133×133×52 mm
  • Kleur:
    natuur
  • Seq:
    01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.