Orders LinkContactUsLinkComponent
FlashGel™ RNA system
FlashGel™ RNA system
FlashGel™ RNA-cassettes, 1,2% agarose, 12+1 enkele laag
Catalogus # 733-1617
Leverancier:   LONZA
FlashGel™ RNA system
Catalogus # 733-1617
Leverancier:  LONZA
FlashGel™ RNA system
FlashGel™ RNA system
FlashGel™ RNA-cassettes, 1,2% agarose, 12+1 enkele laag
Price
236,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 9 ST
Product Details & Documents
FlashGel™-systeem voor RNA is geoptimaliseerd voor de speciale vereisten van RNA, en is een ideaal hulpmiddel voor snelle analyse van de integriteit van monsters. Intact RNA van hoge kwaliteit is van essentieel belang voor consistente resultaten in genexpressie, Northern analyse, cDNA-libraryconstructie en cDNA-labelling voor microarrays. In de meeste protocollen wordt een RNA-controle voor latere analyses aangeraden.
  • Complete RNA-analyse in minder dan 30 minuten
  • Detecteert <10 ng RNA per band, scheidingsbereik 0,5 Kb tot 9 Kb
  • Voorkomt het gebruik van gevaarlijke reagentia en verontreinigende RNasen
Certifications: Sommige onderdelen en technologieën van het FlashGel™-systeem worden onder licentieovereenkomst verkocht. De kleurstoffen voor gels met nucleïnezuren in dit product worden vervaardigd en verkocht onder licentieovereenkomst van Molecular Probes, Inc voor exclusief gebruik in onderzoekstoepassingen of kwaliteitscontrole en worden gedekt door aangevraagde en verstrekte patenten. De FlashGel Dock technologie valt onder licentie van Clare Chemical Research, Inc. De elektroferese technologie valt onder licentie van Temple University.
Livraison: Supplied as separate components or as a starter kit. Starter kit contains box of 9, 1,2%, 12+1 well FlashGel™ RNA cassettes; sample buffer; RNA marker; and molecular biology grade water. FlashGel™ dock sold separately.
Attention: Opmerking: de gel is niet toegankelijk. Niet geschikt voor terugwinning.
Specificaties
  • Omschrijving:
    FlashGel™ RNA-cassettes, 1,2% agarose, 12+1 enkele laag
  • Seq:
    09
  • Cat. No.:
    733-1617
  • Gelgrootte b×l:
    84×70 mm
  • Opslag (cassettes):
    Neem contact op voor meer informatie.
  • Cassettegrootte B×D×H:
    107×115×17 mm
  • Model:
    FlashGel™ RNA
  • Wellvolume:
    2 - 5 µl
  • Scheidingsbereik (bp):
    0,5 kb - 9 kb
  • Afmetingen Dock, b×d×h:
    120×134×54 mm
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • FlashGel™ power supply
    FlashGel™ power supply
    LONZ57068
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 KIT - 859,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • FlashGel™ power supply pack, includes FlashGel™ dock
    FlashGel™ power supply pack, includes FlashGel™ dock
    LONZ57069
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 KIT - 1 690,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • FlashGel™-dock
    FlashGel™-dock
    733-1609
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 937,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • RNA-marker (0,5 bp tot 9 Kb)
    RNA-marker (0,5 bp tot 9 Kb)
    733-1734
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 µG - 546,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Formaldehyde sample buffer
    Formaldehyde sample buffer
    733-1739
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 mL - 82,90 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • RNA marker (0,5 - 9 kb), 50 µL
    RNA marker (0,5 - 9 kb), 50 µL
    733-1623
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 µl - 322,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.