Abbe refractometers, NAR
NAR-1T (solids), 0 − 95 °Bx, 1,30 − 1,70 nD
Catalogus # ATAG1212
Leverancier: Atago
Ga naar:
Product Details & Documents
The NAR Abbe refractometers can meet many of the requirements for routine measurements.
Single wavelengths and standard temperatures can be measured at extended ranges, as well as elevated temperatures, measurements of solid samples (films, plastic sheets).
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
- Model:NAR-1T (solids)
- Meetbereik:0 − 95 °Bx
- Brekingsindex:1,30 − 1,70 nD
- Cat. No.:ATAG1212
- Temperatuurmeting:5...50 °C
- Temperatuursensor:±0,2 °C
- Nauwkeurigheid temperatuursensor:±0,2 °C
- Lichtbron:LED's
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Prisma, secundair voor NAR-1T•LO
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Thermoweergave-eenheid (DTM-1), voor NAR-1T•LO, NAR-2T•LO en NAR-2T•HIThermoweergave-eenheid (DTM-1), voor NAR-1T•LO, NAR-2T•LO en NAR-2T•HIATAGRE-1165Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Lampkabel, voor refractometer NAR-1T•LO
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Prisma, secundair, voor NAR-3T