Laboratoriumjassen, PP
met zakken, wit, L
Catalogus # 113-0669
Leverancier: GM EQUIPEMENT
Ga naar:
Product Details & Documents
Wegwerp PP bezoekersjassen met kraag. Een versie heeft twee zakken.
- Press-stud fastening
- Straight cuffs
- Non woven fabric
Dikte: 40 g/m²
Kleur: wit
Specificaties
- Confectiemaat:L
- Kleur:wit
- Omschrijving:met zakken
- Geslacht:Uniseks
- Cat. No.:113-0669
- Kledingstuk toepassing:Laboratory
- Sluitingstype:Met drukknopen
- Zakken:met zakken
- Gewicht:40 g/m²