Orders LinkContactUsLinkComponent
Saccharometers, Brix
10 - 20, 0,1, 260 mm
Catalogus # AMARH845030
Leverancier:   Amarell
Saccharometers, Brix
Catalogus # AMARH845030
Leverancier:  Amarell
Saccharometers, Brix
Saccharometers, Brix
10 - 20, 0,1, 260 mm
Price
31,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Saccharometers with reference temperature of 20 °C.
Specificaties
  • Lengte:
    260 mm
  • Seq:
    02
  • Indeling:
    0,1
  • Meetbereik:
    10 - 20