Orders LinkContactUsLinkComponent
Thread adapters for pumps
Thread adapters for pumps
Intrenal thread adapter, PP, white, 63 mm - 50,8 mm BSP
Catalogus # BURK0600-2006
Leverancier:   BURKLE
Thread adapters for pumps
Catalogus # BURK0600-2006
Leverancier:  BURKLE
Thread adapters for pumps
Thread adapters for pumps
Intrenal thread adapter, PP, white, 63 mm - 50,8 mm BSP
Price
38,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Intrenal thread adapter, PP, white, 63 mm - 50,8 mm BSP
  • Seq:
    10
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.