Orders LinkContactUsLinkComponent
Density Hydrometers
Density Hydrometers
1,720 - 1,780 g/ml, 0,001, 160 mm
Catalogus # GERI0020
Leverancier:   GERING
Density Hydrometers
Catalogus # GERI0020
Leverancier:  GERING
Density Hydrometers
Density Hydrometers
1,720 - 1,780 g/ml, 0,001, 160 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 20 °C.
Specificaties
  • Lengte:
    160 mm
  • Seq:
    15
  • Indeling:
    0,001
  • Meetbereik:
    1,720 - 1,780 g/ml