Orders LinkContactUsLinkComponent
Caps for tubes
Caps for tubes
Cap for 15 mm tubes, natuur
Catalogus # DELT307202
Leverancier:   DELTALAB
Caps for tubes
Catalogus # DELT307202
Leverancier:  DELTALAB
Caps for tubes
Cap for 15 mm tubes, natuur
Price
102,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2.500 ST
Product Details & Documents
Polyethylene caps for all types of polypropylene and polystyrene tubes.
Specificaties
  • Kleur:
    natuur
  • Omschrijving:
    Cap for 15 mm tubes
  • Seq:
    12
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.