Labo-mokken
250 ml
Catalogus # BRND994650
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
Glas, met handvat.
Ideaal voor algemeen laboratoriumgebruik. Met zwarte schaalverdeling.
Specificaties
- Capaciteit:250 ml
Glas, met handvat.
Ideaal voor algemeen laboratoriumgebruik. Met zwarte schaalverdeling.