Injection needles
Injection needles, Luer lock, regular, 15, 10 mm, 1,8 mm, Bevelled
Catalogus # SOCO371.1810
Leverancier: Socorex Isba
Ga naar:
Product Details & Documents
Reusable Luer lock needles intended for safe, precise animal injections. Sharp bevel and made of stainless steel for long durability.
Levering: Supplied in dispensing box with sliding lid for easy and safe needle removal.
Specificaties
- Ø:1,8 mm
- Meter:15
- Tip type:Bevelled
- Omschrijving:Injection needles, Luer lock, regular
- Lengte:10 mm
- Seq:02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.