Referentie-elektroden, InLab® Reference
InLab® Reference Flow, 0...+130 °C, Glas, KCl 3 mol/l vloeistof, Drievoudig keramisch, 12×120 mm, S7, Oplossingen met hoog zoutgehalte; corrosieve en hete zuren/basen
Catalogus # 662-2873
Leverancier: Mettler - Toledo
Ga naar:
Product Details & Documents
Referentie-elektroden met S7-connector.
- InLab® Reference Plus is ideaal voor metingen in combinatie met ionenselectieve elektroden
- Referentiesysteem voor de InLab® Reference serie: ARGENTHAL™ met ionenval voor zilverionen (geen gevaar voor verontreiniging door sulfiden en eiwitten)
Material: Glass
: Wordt geleverd met testcertificaat en zonder kabel. Andere elektroden op aanvraag.
Specificaties
- Aansluiting:S7
- Ø×L:12×120 mm
- Voor:Oplossingen met hoog zoutgehalte; corrosieve en hete zuren/basen
- Type:InLab® Reference Flow
- Materiaal:Glas
- Diafragma:Drievoudig keramisch
- Elektroliet:KCl 3 mol/l vloeistof
- Temperatuur:0...+130 °C