Referentie-elektroden, InLab® Reference
InLab® Reference Plus, 0...+60 °C, Glas, KCl 3 mol/l / gel, PTFE, verstelbaar, 12×120 mm, S7, Oplossingen met hoog zoutgehalte, corrosieve en hete zuren/basen
Catalogus # 662-2872
Leverancier: Mettler - Toledo
Ga naar:
Product Details & Documents
Referentie-elektroden met S7-connector.
- InLab® Reference Plus is ideaal voor metingen in combinatie met ionenselectieve elektroden
- Referentiesysteem voor de InLab® Reference serie: ARGENTHAL™ met ionenval voor zilverionen (geen gevaar voor verontreiniging door sulfiden en eiwitten)
Material: Glass
Bestelinformatie: Wordt geleverd met testcertificaat en zonder kabel. Andere elektroden op aanvraag.
Documents
Mettler InLab® Sensors
Product documentatie
Specificaties
- Aansluiting:S7
- Ø×L:12×120 mm
- Voor:Oplossingen met hoog zoutgehalte, corrosieve en hete zuren/basen
- Type:InLab® Reference Plus
- Materiaal:Glas
- Diafragma:PTFE, verstelbaar
- Elektroliet:KCl 3 mol/l / gel
- Temperatuur:0...+60 °C
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.