Referentie-elektroden, InLab® Reference
InLab® Reference, 0...+100 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Keramiek, 12×120 mm, S7, Oplossingen met hoog zoutgehalte, corrosieve en hete zuren/basen
Catalogus # 662-2871
Leverancier: Mettler - Toledo
Ga naar:
Product Details & Documents
Referentie-elektroden met S7-connector.
- InLab® Reference Plus is ideaal voor metingen in combinatie met ionenselectieve elektroden
- Referentiesysteem voor de InLab® Reference serie: ARGENTHAL™ met ionenval voor zilverionen (geen gevaar voor verontreiniging door sulfiden en eiwitten)
Material: Glass
Bestelinformatie: Wordt geleverd met testcertificaat en zonder kabel. Andere elektroden op aanvraag.
Documents
Mettler InLab® Sensors
Product documentatie
Specificaties
- Aansluiting:S7
- Ø×L:12×120 mm
- Voor:Oplossingen met hoog zoutgehalte, corrosieve en hete zuren/basen
- Type:InLab® Reference
- Materiaal:Glas
- Diafragma:Keramiek
- Elektroliet:KCl 3 mol/l
- Temperatuur:0...+100 °C