Laboratory bowls
3 l, 120 mm, 245 mm
BOCH8605
: BOCHEM
Bowls are high form, and made of stainless steel 18/10.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
- Easy to clean
Round multipurpose dishes for a wide range of uses.
- Ø uitw.:245 mm
- Capaciteit:3 l
- Hoogte:120 mm
- Seq:05
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



