Orders LinkContactUsLinkComponent
Statiefkoppelingen, driehoekig
Statiefkoppelingen, driehoekig
Duraluminium, 19 - 23 mm
Catalogus # BOCH5656
Leverancier:   BOCHEM
Statiefkoppelingen, driehoekig
Catalogus # BOCH5656
Leverancier:  BOCHEM
Statiefkoppelingen, driehoekig
Statiefkoppelingen, driehoekig
Duraluminium, 19 - 23 mm
Price
27,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Three angled bossheads made of duraluminium (aluminium alloy).
  • Angle: 90 + 180 + 270°
  • Suitable for multilevel and three dimension constructions
Specificaties
  • Materiaal:
    Duraluminium
  • Voor staaf Ø:
    19 - 23 mm