Orders LinkContactUsLinkComponent
Statiefkoppelingen, driehoekig
Duraluminium, 9 - 13 mm
  BOCH5655
 :   BOCHEM
Statiefkoppelingen, driehoekig
  BOCH5655
 :  BOCHEM
Statiefkoppelingen, driehoekig
Statiefkoppelingen, driehoekig
Duraluminium, 9 - 13 mm
15,40 €
1 * 1 ST
Three angled bossheads made of duraluminium (aluminium alloy).
  • Angle: 90 + 180 + 270°
  • Suitable for multilevel and three dimension constructions
  • Materiaal:
    Duraluminium
  • Voor staaf Ø:
    9 - 13 mm