Double bossheads
Double bosshead, safety screw type 'heart' M8, Roestvrij staal 18/10, 16,5 mm
BOCH5354
: BOCHEM
Double bossheads, either made of stainless steel or aluminium.
- Angle: 180 + 90°
- Different screw types available
- Omschrijving:Double bosshead, safety screw type 'heart' M8
- Materiaal:Roestvrij staal 18/10
- Voor staaf Ø:16,5 mm