Double bossheads
Double bosshead, heart screw M6, Roestvrij staal 18/10, 16,5 mm
Catalogus # BOCH5353
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Double bossheads, either made of stainless steel or aluminium.
- Angle: 180 + 90°
- Different screw types available
Specificaties
- Omschrijving:Double bosshead, heart screw M6
- Materiaal:Roestvrij staal 18/10
- Voor staaf Ø:16,5 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.