VWR® MultiTray®/MultiBox® plus, pipettips
tips van 10 µl, kristal, lang, 0,5 - 10 µl, transparant, MultiTray® 2×96 punten
Catalogus # 612-2599
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Tips in MultiTrays®-rekken. Compatibel met de meeste micropipetten, behalve 612-2913 en 612-2916, deze zijn compatibel met Gilson®- en Labmate® micropipetten. MultiBox® plus is een autoclaveerbare PP doos met een stofdicht, scharnierend en schuivend deksel, kan volledig of gedeeltelijk geopend worden. MultiBox® plus is geschikt voor gebruik met alle MultiTrays®.
- De tips passen stevig op micropipettor kegels, hebben een rechte vorm voor een optimale hantering en bieden minimale vloeistofretentie
- MultiBox® plus kan meermaals geautoclaveerd worden, maar dit moet in een aangepaste container gebeuren om contact te vermijden met de wanden van de autoclaaf (sterilisatievoorwaarden: +121 °C, 1,2 bar, max. 30 minuten, met open container)
- Maximaal vijf stuks MultiBox® plus kunnen gestapeld worden
: Tips worden voorgemonteerd geleverd in MultiTray®-systemen.
Specificaties
- Verpakt:MultiTray® 2×96 punten
- Volume:0,5 - 10 µl
- Seq:01
- Tip stijl:tips van 10 µl, kristal, lang
- Tip kleur:transparant