Orders LinkContactUsLinkComponent
Driepootstatieven
Driepootstatieven
Staafstatief, driepoot, 1,7 kg, 185 mm
Catalogus # 241-0341
Leverancier:   USBECK Laborgeräte
Driepootstatieven
Catalogus # 241-0341
Leverancier:  USBECK Laborgeräte
Driepootstatieven
Driepootstatieven
Staafstatief, driepoot, 1,7 kg, 185 mm
Price
44,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Staal, met poedercoating.
  • Met opening met schroefdraad M 10
  • Geen steunstaaf
  • Rubberen antislipvoet voor stevige plaatsing
Specificaties
  • Omschrijving:
    Staafstatief, driepoot
  • Armlengte:
    185 mm
  • Gewicht:
    1,7 kg
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.