Objectglaasjes, Unimark®
Objectglaasjes in standaardverpakking, blauw
Catalog # 631-1206
Supplier: MARIENFELD
Jump to:
Product Details & Documents
De heldere kleuren op het matglazen uiteinde van Unimark®-objectglaasjes contrasteren duidelijk met de markeringen.
- Gemaakt van soda lime glas, hydrolytische klasse 3
- Matglazen uiteinde voor beschrijving
- Verschillende kleuren voor duidelijke herkenbaarheid van de preparaten
- Dunne coating voor optimale verwerkingseigenschappen van de objectglaasjes in geautomatiseerde systemen
W×D×H: 76×26×1 mm
For in vitro diagnostic (IVD) applications.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberCoC_MARI1000612_823410
Conformity declaration
MARI0704102_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Kleur:blauw
- Omschrijving:Objectglaasjes in standaardverpakking
- Seq:16