Orders LinkContactUsLinkComponent
Afsluitkranen
Afsluitkranen
StopCock straight-through, Inflowing side: 3/4" outer thread, 3/4" inner thread cap nut/outflowing side: 3/4" outer thread, 3/4" inner thread cap nut
Catalogus # 216-0940
Leverancier:   BURKLE
Afsluitkranen
Catalogus # 216-0940
Leverancier:  BURKLE
Afsluitkranen
Afsluitkranen
StopCock straight-through, Inflowing side: 3/4" outer thread, 3/4" inner thread cap nut/outflowing side: 3/4" outer thread, 3/4" inner thread cap nut
Price
41,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Delen die met media in contact komen van PP, PE en PTFE.
  • Nauwsluitend voor volledige afdichting
  • Bijzonder moeiteloze bediening
  • Met aansluitdopmoer gegarandeerd verticale positie van de kraan
De uitloopkraan is geschikt voor alle containers met R¾" schroefdraadaansluitingen. Schroefdraadadapters maken het aansluiten van kranen op bijna alle containers mogelijk. Drukbestendig tot 2 bar bij 20 °C (zonder uitloopsteun en ring). De uitloophoek en draaibare tuit voorkomen druppelen. Met taps toelopende tuit voor flessen met nauwe openingen met een diameter van 6 tot 8 mm.
Niet geschikt voor stollende stoffen.
Documents
Specificaties
  • Schroefdraad:
    Inflowing side: 3/4" outer thread, 3/4" inner thread cap nut/outflowing side: 3/4" outer thread, 3/4" inner thread cap nut
  • Omschrijving:
    StopCock straight-through
  • Seq:
    06
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.