VWR®, Camera-adapters
C-mount adapter 0,4×
Catalogus # 630-0867
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze adapters zorgen ervoor dat camera's met verschillende chipgroottes verbonden kunnen worden met microscopen met een C-vatting schroefdraad.
Specificaties
- Omschrijving:C-mount adapter 0,4×
- Seq:01