Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Camera-adapters
C-mount adapter 1,0×
  630-0866
VWR®, Camera-adapters
  630-0866
VWR®, Camera-adapters
C-mount adapter 1,0×
48,50 €
1 * 1 ST
Deze adapters zorgen ervoor dat camera's met verschillende chipgroottes verbonden kunnen worden met microscopen met een C-vatting schroefdraad.
  • Omschrijving:
    C-mount adapter 1,0×
  • Seq:
    04