Sample containers, with screw cap
150 ml, 57 mm, 73 mm, rood, Non sterile, Bulk
Catalogus # DELT409752
Leverancier: DELTALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Ultra clear PP containers with PE leak proof screw cap and PS spoon.
- Graduated in 100 ml increments
- Frosted panel on side for easy writing
- Good chemical and temperature resistance
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Ø uitw.:57 mm
- Verpakt:Bulk
- Uitvoering:Non sterile
- Capaciteit:150 ml
- Hoogte:73 mm
- Seq:01
- Kleur dop:rood