Orders LinkContactUsLinkComponent
pH and ORP electrodes
pH and ORP electrodes
Glazen pH-elektrode, Ag/AgCl-referentiesysteem, bolvormig membraan, S-glas, nulpunt pH = 7,0, S 1181 HD, 2 - 14, +10...+135 °C, Glas, 12×120 mm, Schroefstekker
Catalogus # SCOI285111483
Leverancier:   SI Analytics
pH and ORP electrodes
Catalogus # SCOI285111483
Leverancier:  SI Analytics
pH and ORP electrodes
pH and ORP electrodes
Glazen pH-elektrode, Ag/AgCl-referentiesysteem, bolvormig membraan, S-glas, nulpunt pH = 7,0, S 1181 HD, 2 - 14, +10...+135 °C, Glas, 12×120 mm, Schroefstekker
Price
315,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
pH electrodes with glass body.
Specificaties
  • Aansluiting:
    Schroefstekker
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Type:
    S 1181 HD
  • Omschrijving:
    Glazen pH-elektrode, Ag/AgCl-referentiesysteem, bolvormig membraan, S-glas, nulpunt pH = 7,0
  • Materiaal:
    Glas
  • Seq:
    09
  • Temperatuur:
    +10...+135 °C
  • pH:
    2 - 14