pH and ORP electrodes
Glazen pH-elektrode, Ag/AgCl-referentiesysteem, koepelvormig membraan, S-glas, nulpunt pH = 7,0, S 2781 HD, 2 - 14, +10...+135 °C, Glas, 12×120 mm, Schroefstekker
Catalog # SCOI285112093
Supplier: SI Analytics
Jump to:
Product Details & Documents
pH electrodes with glass body.
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product documentatie
Specifications
- Aansluiting:Schroefstekker
- Ø×L:12×120 mm
- Type:S 2781 HD
- Omschrijving:Glazen pH-elektrode, Ag/AgCl-referentiesysteem, koepelvormig membraan, S-glas, nulpunt pH = 7,0
- Materiaal:Glas
- Seq:11
- Temperatuur:+10...+135 °C
- pH:2 - 14
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



