Process pH combination electrodes
pH-combinatie-elektrode, met rond membraan, S 9180, 2 - 14, +10...+135 °C, Glas, KCl 3 mol/l vloeistof, Slijping, 12×120 mm, Schroefplugkop
SCOI285112406
- Aansluiting:Schroefplugkop
- Ø×L:12×120 mm
- Type:S 9180
- Omschrijving:pH-combinatie-elektrode, met rond membraan
- Materiaal:Glas
- Seq:17
- Diafragma:Slijping
- Elektroliet:KCl 3 mol/l vloeistof
- Temperatuur:+10...+135 °C
- pH:2 - 14