Screw thread vials
5,00 ml, Flat bottom, 18×50 mm, Glas, helder, Neen, Screw, 15-425
Leverancier: DELTALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
These flat bottom screw thread vials are made of ultra clear borosilicate glass.
- Fully autoclavable
: Caps are supplied separately.
: Supplied in trays individually shrink-wrapped.
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Inclusief dop:Neen
- Sluiting diam:15-425
- Ø×h:18×50 mm
- Capaciteit:5,00 ml
- Kleur:helder
- Materiaal:Glas
- Seq:01
- Soort dop:Screw
- Bodem:Flat bottom
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.