Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppen
2, 30,0 mm, 6 mm, 29,0 mm, 35,0 mm
Catalogus # DENE1012529
Leverancier:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppen
Catalogus # DENE1012529
Leverancier:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppen
Stoppen
2, 30,0 mm, 6 mm, 29,0 mm, 35,0 mm
Price
6,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These stoppers are biologically inert and transparent.
  • Resistant to temperatures from −60 to +220 °C and for short periods up to +250 °C
 : DIN 12 871
Specificaties
  • Ø onder:
    29,0 mm
  • Ø boven:
    35,0 mm
  • Boring Ø:
    6 mm
  • Aant. gaten:
    2
  • Hoogte:
    30,0 mm
  • Seq:
    17
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.