Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumsulfaat ≥98%, TECHNICAL
Plastic bucket, 25 kg
Catalogus # 28104.460
Leverancier:   VWR Chemicals
Natriumsulfaat ≥98%, TECHNICAL
Catalogus # 28104.460
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  7757-82-6
Natriumsulfaat ≥98%, TECHNICAL
Natriumsulfaat ≥98%, TECHNICAL
Plastic bucket, 25 kg
CAS-nummer:  7757-82-6
Price
214,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
  • CAS-nummer:7757-82-6
  • Formule:Na₂SO₄
  • MDL-nummer:MFCD00003504
  • Molecular Weight:142.04 g/mol
  • Merck index:12,08829
  • Kokend Pt:1429 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:888 °C
  • Dichtheid:2,7 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-820-9
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Assay:
    Min. 98 %
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bucket
  • VPE:
    25 kg
Specificaties