Orders LinkContactUsLinkComponent
Petrischalen
Petrischalen
Petri dish, stainless steel, with lid, 60 mm, 20 mm, Niet steriel
Catalogus # BOCH8635
Leverancier:   BOCHEM
Petrischalen
Catalogus # BOCH8635
Leverancier:  BOCHEM
Petrischalen
Petrischalen
Petri dish, stainless steel, with lid, 60 mm, 20 mm, Niet steriel
Price
19,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Ø:
    60 mm
  • Steriliteit:
    Niet steriel
  • Omschrijving:
    Petri dish, stainless steel, with lid
  • Hoogte:
    20 mm